VWR®, Förvaringslåda, skydd mot betastrålning
Leverantör: VWR
VWR®
113-8985EA 2725 SEK
VWRI113-8985
VWR®, Förvaringslåda, skydd mot betastrålning
Akryl, genomskinlig, tjocklek: 10 mm.
  • Kan användas för långtidslagring i temperaturer ned till -70 °C
  • Stabil, stapelbar, lock med gångjärn
  • Proven kan lätt identifieras utan att locket behöver öppnas
För säker förvaring av betastrålade prover i kyl eller frys.