VWR®, Beta Radiation Bin
Leverantör: VWR
113-8975EA 2850 SEK
113-8975
VWR®, Beta Radiation Bin
Lådor Boxar för beta- och gammastrålning
Akryl, genomskinlig, tjocklek: 10 mm.
  • Lock med gångjärn för enkel tömning
  • Med extra lock över inkastöppningen
  • Stabil, enkel att rengöra
För korttidslagring eller avfallshantering av pipettspetsar, kanyler, provrör eller andra små delar.