Du sökte efter: Stativstång
VWR har ett urval stänger, stativplattor, klämmare och hållare till ställ. Välj mellan stativstänger i galvaniserad stål, rostfritt stål, stöpjärn, plast och aluminium.
VWR har ett urval stänger, stativplattor, klämmare och hållare till ställ. Välj mellan stativstänger i galvaniserad stål, rostfritt stål, stöpjärn, plast och aluminium.
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (241-0066)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Duraluminium, solid.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rostfritt stål, ihålig.
Artikel nummer : (444-0919)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Stål, galvaniserat.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Steel, zinc plated.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Rostfritt stål.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Extension rods made from stainless steel.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Virginal rods made of white PTFE.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel 18/10.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel 18/10.
Artikel nummer : (BOCH17031)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Galvanised steel.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Galvanised steel.
Leverantör: NICKEL ELECTRO
Beskrivning: Aluminium, mild steel or stainless steel.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom