Du sökte efter: Stativställ
VWR har stativställ för att hålla byretterm kolvar och annan laboratorieutrustning. Det finns kit med stativ och klämmor i rostfritt stål, plast eller stöpjärn. Stativen finns som rektangulära, tripod, U-formad och A-formade varianter.
VWR har stativställ för att hålla byretterm kolvar och annan laboratorieutrustning. Det finns kit med stativ och klämmor i rostfritt stål, plast eller stöpjärn. Stativen finns som rektangulära, tripod, U-formad och A-formade varianter.
93  results were found
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (41909.)
Leverantör: Merck
Beskrivning: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: H-shaped stands with nickel-coated steel rod and 420×400 mm grey marbled cast iron baseplate.
Artikel nummer : (241-0045)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Retortstativ, Trattställ för fyra trattar, VWR®, Gjutjärn, Ställ för trattar, L×B: 200×450 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Roller bar platform, Skakbord med 4 st justerbara, vadderade spännvalsar för säker fasthållning av glasvaror, 610x457 mm, valsarnas längd 457 mm, För: Standard/Advanced 5000 skakapparater
Artikel nummer : (241-0089)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stödplatta, fyrkantig.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, vit.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tripod stands (A): Cast iron tripod stand, painted with hammer finish, steel support rod, nickel plated.
Artikel nummer : (444-0918)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (241-0046)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PU coated cast iron stand 200×450 mm, steel rod 500×12 mm, bosshead and holder for two funnels.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (241-0104)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PU coated cast iron stand, high grade steel rod 500×12 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Monteringsfäste för Labomeca®-stativ.
Artikel nummer : (VELPA00000383)
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: The Double rod Mini H-Stand set is designed for light weigh instruments and comes complete of all its parts. This stand is designed to avoid rotation ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Powder-coated steel, thickness 10 mm.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Stand, bases, Rostfritt stål, Med icke centrerat hål, L×B: 300×150 mm, Vikt: 3,7 kg
Sale
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Brackets, Monteringsfäste för mikroskopstativ, 35 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom