Du sökte efter: Saxar
Vi har saxar i rostfritt stål i olika utföranden. Välj mellan raka och böjda, spetsiga och trubbiga.
Vi har saxar i rostfritt stål i olika utföranden. Välj mellan raka och böjda, spetsiga och trubbiga.
88  results were found
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: RSG
Beskrivning: Scissor, Rostfritt stål, Straight, Sharp/sharp, 160 mm
Leverantör: RSG
Beskrivning: Rostfritt stål.
Leverantör: RSG
Beskrivning: Ice-tempered scissors with stainless steel blades and plastic covered handle.
Leverantör: RSG
Beskrivning: Rostfritt stål, med svarta plasthandtag.
Artikel nummer : (RSGA109.185)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Universal scissors with black plastic grip.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (233-1422)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Stainless steel, impact resistant plastic grip.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Leverantör: RSG
Beskrivning: Rostfritt stål.
Artikel nummer : (233-1421)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Kolstål.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Straight scissors made of stainless steel.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Sax, Rostfritt stål, Straight, Sharp/blunt, 145 mm
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål, blå plasthandtag.
Artikel nummer : (BOCH4151)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MARO564001.00)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: The SECUMAX 564 is characterised by its thumb opening and its extra-long edge, which also makes an ideal support surface. These safety scissors enable...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Straight paper scissors made of stainless steel.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom