Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (120)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Skopor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/42/18709642.jpg
VWR har skopor för livsmedel hantering, pulver och granuler samt frusna material. Välj mellan cylindriska modeller av polypropylen eller polyetylen eller rostfritt stål utan kanter eller sprickor som kan kontaminera provet. Engångsskopor har långa handtag för enkel hantering. Välj skopor med lock för att motverka kontaminering eller platt botten för stabilitet.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"94"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PS, white. These sterile scoops are ideal for the sampling of powder, granules and pastes.
Artikel nummer : (231-0501)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PTFE, white.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  RSG
Beskrivning:   Rostfritt stål. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Rostfritt stål V4A (1.4401), högpolerad. Utvecklad för att uppfylla de högt ställda kraven inom läkemedelsindustrin, som t.ex. dem i FDA-bestämmelsern...
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Rostfritt stål V2A (1.4301), högpolerad. Mycket stabil handskopa för olika användningsområden, särskilt lämplig för livsmedelsindustrin.
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   PP, green. These durable scoops are ideal for use in the pharmaceutical industry, biotechnology, chemistry, industry, agriculture, fish farming, sampl...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 94
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Nästa