Du sökte efter: Microplate tätningar
133  results were found
SearchResultCount:"133"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: De här 77,5 µm tjocka polyesterfilmerna ger säker försegling runt varje brunn, inte bara täckning, vilket minimerar indunstning, förhindrar spill och ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: De här mjuka, lufttäta, 63,5 µm tjocka aluminiumfolierna med starkt, medicinskt klassat självhäftande material tar bort behovet av värmeförseglande se...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: En 139,7 µm tjock, hydrofob, porös film med lim av medicinsk kvalitet för odlingsplattor, bioblock och 96-brunnsplattor där gasutbyte är nödvändigt fö...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® MicroMat CLR, Försegling för mikroplattor, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, MicroMat CLR, Sealmat (block cover), 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm, Well top shape: Round, Silikon, Klar, Icke sterilt
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: 1x8 adhesive sealing strips are ideal for use with 1x8 strip-well ELISA plates.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Försegling för mikroplattor, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, flat, clear for qPCR, Icke sterilt
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker®, Försegling för mikroplattor, Mat (24 wells), Single sheet/mat/strip, Lockmattor för J.T.Baker® platta fyrkantig brunn 24, Well top shape: Square, EVA, Transparent, Piercade, Icke sterilt
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Aluminum foils for use with 96-well or 384-well plates. Foils offer excellent chemical resistance (DMSO).
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® WebSeal™, Försegling för mikroplattor, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Solvent resistant, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, solvent resistant, Well top shape: Round, Silicone/PTFE, Blå, Icke sterilt
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: De här värmebeständiga filmerna, tjocklek 74,9 µm, har konstruerats för termiska cyklingstillämpningar. Polypropylenfilmerna är inte perforerbara. För...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Adhesive sealing film or foil rolls constructed on plastic cores, for use with high throughput automated microplate sealers.
Artikel nummer : (548-3411)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® WebSeal™, Försegling för mikroplattor, Adhesive film/foil/tape (96/384 wells), Single sheet/mat/strip, Plate sealing tape, PE/silicone, clear, PE/silikon
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rayon film with medical grade adhesive. Hydrophobic, porous film in sheeted roll format for sealing tissue culture plates, bio-blocks, and 96-well pla...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyester film, acrylic adhesive. These 49,5 µm thick polyester films minimise evaporation and prevent spillage and contamination between wells.
Artikel nummer : (211-0350)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Försegling för mikroplattor, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Optiskt transparenta 8-remslock för RT-PCR-plattor, PP
UOM: 1 * 125 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 133
no targeter for Bottom