Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (7)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "foerseglingstejp-till-mikroplattor"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/26/20236926.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Mikroplattor, förseglingstejper, WebSeal, PES/silikon, Klar
Leverantör:  NUNC
Benämning:   Polyesterfilm med akrylvidhäftning. Förseglar effektivt alla MicroWell-plattor som används i PCR och cellodling.
UOM:  1 * 200 Items
Leverantör:  NUNC
Benämning:   Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
Leverantör:  CHROMACOL
Benämning:   Mikroplattor, förseglingstejper, no adhesive at cavity area, WebSeal, PET/Silikon/PET
Leverantör:  NUNC
Benämning:   Vinylfilm med tryckkänsligt akrylatbaserat klister. För fastsättning på eller under platta för att skydda ljuskänsliga prover.
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (391-0113)
Leverantör:  NUNC
Benämning:   Polyestertejp med akrylbaserat klister. Lätt avtagbar, effektiv tejp för allehanda ändamål, med kortare appliceringstid än vanlig tejp i lösa ark.
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverantör:  Corning Life Science
Benämning:   Enkel fastsättning och borttagning för både kortare och längre förvaringstider. Ger en tät försegling som motverkar förångning och kondensering.
Leverantör:  Thermo Scientific
Benämning:   Microplate sealing tape consisting of pre-cut, pressure-sensitive sheets for sealing the surface of standard 96-well or 384-well microplates during in...
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa