Förseglingstejp för MicroWell™-plattor, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
732-2610EA 1475 SEK
732-2610
Förseglingstejp för MicroWell™-plattor, Nunc™
Tätningar Microplate tätningar
Polyester film with acrylic adhesive. Provides an effective seal for all MicroWell™ plates used in PCR and cell culture.
  • Resistant to temperatures between −70 and +100 °C
  • Minimum evaporation and well-to-well cross-contamination
Dimensions: 134×80 mm