Du sökte efter: Säkerhetslås
VWR levererar säkerhetslås för att skydda både utrustning och labbpersonal. Hänglås av aluminium och stål finns i olika färger. Modeller i icke-ledande material ger skydd mot statisk elektrisitet, medan kemiska och korrosionsbeständiga alternativ ger hållbarhet. Produkter för att låsa/stänga (Lock-out/Tag-out) ventiler, kablar, kontakter, ljusbrytare, strömbrytare och elektriska produkter skyddar arbetstagarna  vid reparationer och/eller nödsituationer.
VWR levererar säkerhetslås för att skydda både utrustning och labbpersonal. Hänglås av aluminium och stål finns i olika färger. Modeller i icke-ledande material ger skydd mot statisk elektrisitet, medan kemiska och korrosionsbeständiga alternativ ger hållbarhet. Produkter för att låsa/stänga (Lock-out/Tag-out) ventiler, kablar, kontakter, ljusbrytare, strömbrytare och elektriska produkter skyddar arbetstagarna vid reparationer och/eller nödsituationer.
97  results were found
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Brady
Beskrivning: These breaker blockers are ideal for locking out oversized and irregularly shaped switches.
Artikel nummer : (BRDY836597)
Leverantör: Brady
Beskrivning: Compact universal design to lock out a large range of single, double and triple-pole circuit breakers.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brady
Beskrivning: This lockout is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
Artikel nummer : (BRDY811218)
Leverantör: Brady
Beskrivning: This portable storage station ensures that lockout devices remain easily accessible and ready for use whenever needed.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brady
Beskrivning: The body and shackle of these padlocks are fully insulated against electric shock.
Leverantör: Brady
Beskrivning: These pneumatic quick-disconnect lockouts isolate pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves.
Leverantör: Brady
Beskrivning: These compact and lightweight padlocks are ideal for use with all lockout equipment. The insulated key chamber protects workers from shocks when the k...
Leverantör: Brady
Beskrivning: These compact and lightweight padlocks are ideal for use with all lockout equipment. The insulated key chamber protects workers from shocks when the k...
Leverantör: Brady
Beskrivning: These robust padlocks withstand severe physical abuse and come with a hardened steel shackle making them extremely difficult to cut. They are ideal fo...
Artikel nummer : (238-0032)
Leverantör: Brady
Beskrivning: Flexible cable with protective coating for use with a padlock.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brady
Beskrivning: These padlocks offer the same features as the standard safety padlocks. Though specifically designed for electrical lockout applications, they are sma...
Leverantör: Brady
Beskrivning: These chains are far more secure than steel cables. They are supplied with a fabric sleeve which will protect paintwork and chrome from damage.
Artikel nummer : (118-0533)
Leverantör: Brady
Beskrivning: This non conductive nylon hasp can accommodate up to six locks, withstands up to 450 kg, yet only weighs 30 g.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-0536)
Leverantör: Brady
Beskrivning: This pneumatic lockout accommodates a large variety of electrical plugs up to 89 mm diameter and 127 mm in length as well as male air hose connectors.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brady
Beskrivning: These plug valve lockouts easily and effectively secure a manually-actuated plug valve.
Artikel nummer : (BRDY805814)
Leverantör: Brady
Beskrivning: This lockout is designed to fit multi-pole breakers.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom