Cellstrainer, Falcon®
Leverantör: Corning
734-0004EA 2000 SEK
734-0004 734-0003 734-0002
Cellstrainer, Falcon®
Cellstrainer
Ett enkelt sätt att få en mer enhetlig suspension av enstaka celler. Gjort av starkt nylonnät med 40, 70 eller 100 µm porer som är jämnt fördelade för optimal prestanda inom flera olika användningsområden. Ett snabbare och enklare alternativ till nätfiltrering i procedurer som omfattar dissociering av celler från antingen klumpar eller primärvävnad.
  • Formpressad, färgkodad PP-ram med flik för enkel hantering
  • Passar perfekt i ett 50 ml Falcon® koniskt rör eller annat rör i liknande storlek
  • Steriliserad med gammastrålning och individuellt förpackade
  • Förlängd kant på silen för aseptisk hantering med pincetter
Beställningsinformation: Packaged individually in bags.