Du sökte efter: Objektglas
VWR har objektglas för olika tillämpningar på ditt lab. Objektglas finns med skurna eller slipade kanter, med och utan mattfält, färgade fält, rutnät, skålar, med eller utan behandling för bättre vidhäfting.Objektsglas finns i olika storlekar.
VWR har objektglas för olika tillämpningar på ditt lab. Objektglas finns med skurna eller slipade kanter, med och utan mattfält, färgade fält, rutnät, skålar, med eller utan behandling för bättre vidhäfting.Objektsglas finns i olika storlekar.
171  results were found
SearchResultCount:"171"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as existing products.
Artikel nummer : (TTR004-25EA)
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
UOM: 1 * 25 Items
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Acid Fast TISSUE-TROL™ Control Slides from mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae, TISSUE-TROL™
Artikel nummer : (S2645-25EA-H)
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Suitable for use with Sigma Silver Stain, Modified Steiner-Steiner, Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
UOM: 1 * 25 Items
Artikel nummer : (1.02755.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Histology slides are essential in the support of formal quality assurance programs to monitor staining performance in pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These microscope slides come with a light opaque coating in different colours.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Superfrost Plus slides are specially treated for frozen tissue sections.
Artikel nummer : (631-1160)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
UOM: 1 * 2.500 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Colour frosted microscopy slide, Bevelled edges, 45°, VWR®, Rosa
Sale
Artikel nummer : (720-2926)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Prepared slides of seed bearing plants (phanerogams), including.
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Silane coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind tissue sections to glass.
Artikel nummer : (TTR014-25EA)
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin.
UOM: 1 * 25 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Objektglas, VWR®, Edges: Bevelled, L×B: 76×26 mm, Tjocklek: 1,0 mm
Artikel nummer : (631-0107)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These slides are coated with a permanent adhesive that provides excellent cell and tissue adhesion.
UOM: 1 * 72 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Artikel nummer : (631-0117)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These slides, washed and polished, offer high quality results.
UOM: 1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 171
no targeter for Bottom