Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (150)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Skyddsglasögon
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/50/18945350.jpg
Skydda ögonen mot partiklar och kemikaliestänk med skyddsglasögon. Med omslutande design som passar till olika ansiktsformer. Det finns speciella beläggningar och linsfärger. Skyddsglasögon är tillgängliga i olika modeller med enkel- eller dubbellins samt modeller som passar över receptglasögon.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"135"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (111-0930)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Visitor glasses with wrap-around, clear polycarbonate lens and indirect ventilation.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-0932)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Säkerhetsglasögon med omslutande polykarbonatlins och indirekt ventilation.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-0929)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Lätta glasögon med klar lins av polykarbonat.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1844)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Extremely lightweight, modern safety eyewear with outstanding field of vision and exceptional protection.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-0931)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Lightweight safety glasses with clear PC lens.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1846)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Prisvärda och kompakta skyddsglasögon (OTG) passar de flesta glasögonbärare.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1843)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Wrap-around, single lens safety glasses combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1842)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Wrap-around protective eyewear offering a comfortable and custom fit all day long
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 135
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa