Du sökte efter: Skedar
Skedar kan användas för att ta ut prov från svårtillgängliga behållare och kan även användas som mätinstrument. Skedarna finns i många olika storlekar och former för att kunna ta ut prov på såväl viskösa som finfördelade biologiska material. Engångsskedar eliminerar tvätt- och steriliseringsprocesserna. Skadar för laboratorieanvändning erbjuds i olika utföranden för att uppfylla krav som temperaturbeständighet som kemikalieresistens. Skadar finns i material som t.ex. plast, nickel, koppar samt rostfritt stål.
Skedar kan användas för att ta ut prov från svårtillgängliga behållare och kan även användas som mätinstrument. Skedarna finns i många olika storlekar och former för att kunna ta ut prov på såväl viskösa som finfördelade biologiska material. Engångsskedar eliminerar tvätt- och steriliseringsprocesserna. Skadar för laboratorieanvändning erbjuds i olika utföranden för att uppfylla krav som temperaturbeständighet som kemikalieresistens. Skadar finns i material som t.ex. plast, nickel, koppar samt rostfritt stål.
90  results were found
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, white. These disposable spoons are produced in a cleanroom environment and sterilised by gamma radiation. They are ideal for sampling powder, gran...
Artikel nummer : (231-1231)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BURK5334-8000)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Stainless steel V2A. Set of four measuring spoons. Ideal for fast and easy measuring from 1,25 to 15 ml.
UOM: 1 * 1 SET
Leverantör: RSG
Beskrivning: Skedar, Dubbel, Rostfritt stål 18/10, Längd: 300 mm, Skedstorlek: 21×30 - 35×45 mm
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The sampling spoon with long handle can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids. The long handle makes it easy to reach the bottoms o...
Leverantör: RSG
Beskrivning: Double-ended spoons made from stainless steel.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The shade of blue that is used does not occur in a natural form in foodstuffs. Because of this, blue products or parts of them can be quickly found an...
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Volumetric and dosing spoons can be used to measure small amounts of powder, granulates and liquids exactly and dose them precisely. For precise measu...
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: These samplers are not only coloured blue but also have a special additive in the material that makes them visible to metal detectors or X rays. These...
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Bio PE, white. These disposable spoons are manufactured from bio-plastic 'Green PE' which is entirely made of renewable resources.
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Sustainable Materials
Leverantör: RSG
Beskrivning: Double-ended spoons made from stainless steel.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The sampling spoon with long handle can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids. The long handle makes it easy to reach the bottoms o...
Artikel nummer : (RSGA087.025)
Leverantör: RSG
Beskrivning: This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The sampling spoon with long handle can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids.
Leverantör: RSG
Beskrivning: These double-ended chemical spoons are made from stainless steel.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The SteriPlast® spoon for foodstuffs, made of PS, is produced in a class 7 cleanroom (10,000), individually packaged for disposable use and then steri...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom