Sked, mikropulver
Leverantör: RSG Solingen
231-0099EA 250 SEK
231-0099
Sked, mikropulver
Skedar
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Med sexkantigt handtag för enklare hantering.
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra