Spatel, skedspatel
Leverantör: RSG Solingen
231-1314EA 130 SEK
231-1314 231-1312 231-1311 231-0188 231-0186 231-0187
Spatel, skedspatel
Skedar
Rostfritt Remanit 4301-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål.
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra