Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Färgkyvetter
13  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/63/18709663.jpg
Vi har färgkyvetter för färgning och avfärgning i gelelektrofores och membranfärgning, t.ex. Coomassie färgning och inkubation av Western Blots. Boxar i ljustät material för immunohistologi säkrar att man kan jobba med ljuskänsliga reagens.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   Acetalplast.
Artikel nummer : (HEATHS15951A)
Leverantör:  HEATHROW
Beskrivning:   Made of a polypropylene and polyethylene blend, this rugged staining tray is an economical alternative to metal version. Slide staining tray set, disp...
UOM:  1 * 1 SET
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Hållare av rostfritt stål för färgningsskål, DURAN®, Volym: 10 objektglas, Rostfritt stål
Artikel nummer : (216-8271)
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   TPX med PP-copolymerlock gör det lätt att färga, fixera, avfärga och hantera bräckliga geler och membran.
UOM:  1 * 2 Items
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   StainTray™ har en svart, hård botten som tål olika kemikalier (undvik klorerade kolväten). Rymmer upp till 20 objektglas på 4 plastskenor täckta med e...
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   The StainTray™ M918 offers a user-friendly approach to immunohistochemistry staining.
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   StainTray™ M922 is a high-capacity slide staining system.
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   This rugged tray used as a drain rack can hold up to 100 microscope slides in 50 individually numbered slots. All slides are stored upright for easier...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa