VWR®, Anteckningsbok, särskilda ändamål
Leverantör: VWR
VWR®
818-0104EA 1075 SEK
818-0104 818-0103 818-0102 VWRU89005-188 818-0107 818-0106 818-0105 VWRU89005-182
VWR®, Anteckningsbok, särskilda ändamål
Anteckningsböcker
Läderimitation med beläggning för hållbarhet. Syrafritt, arkivsäkert papper (90 g). Används för att registrera och loggbokföra data för laboratorieutrustning, temperatur, vågkalibrering, reagenser, djurskötsel och provrecept.
  • Med specifika kolumnrubriker för enkel datainskrivning
  • Med flexibel rundbindning så att boken ligger plant
  • Vattentät och robust
Alla böckerna är tillverkade enligt riktlinjerna för GLP, GMP och GCP.
Certifikat: Alla böckerna är tillverkade enligt riktlinjerna för GLP, GMP och GCP.