Mångsidiga märkpennor som kan användas för att skriva på våta eller torra ytor och passar för industriella, biomedicinska och utbildningslaboratorier.
- Hållbar spets och generös bläckmängd ger en lång livslängd
- Bläcket torkar omedelbart och möjliggör omedelbar hantering
- Osteril
- Tillverkad utan naturgummilatex
Ger permanent märkning på engångsplastartiklar. Vid användning på glas, metall eller porslin kommer inte bläcket att smeta när det utsätts för vatten eller alkohol och kan tvättas av med olika lösningsmedel (dock inte alkohol), vilket möjliggör upprepad märkning.