Du sökte efter: Steriliseringsindikatorer
VWR har steriliseringsindikatorer i olika varianter som tejp, ampuller och pinnar.Steriliseringsindikatorerna byter färg efter sterilisering.
VWR har steriliseringsindikatorer i olika varianter som tejp, ampuller och pinnar.Steriliseringsindikatorerna byter färg efter sterilisering.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Sterikon® plus bioindikatorer kan användas för att testa autoklavens funktionalitet (15 minuter vid 121 ° C). De kan också användas för att kontroller...
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Artikel nummer : (BRND61750)
Leverantör: Brand
Beskrivning: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (804-0226)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
UOM: 1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (481-0842)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (489-0109)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
UOM: 1 * 1 Rulle
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Artikel nummer : (817-0302)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Steriliseringsindikatorer, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Längd: 50 mm, Bredd: 50 mm
UOM: 1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (481-0844)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
UOM: 1 * 240 Items
Artikel nummer : (489-1410)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Självhäftande tejp.
UOM: 1 * 1 Rulle
Leverantör: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivning: Vit självhäftande kräppad tejp, för användning i autoklaver.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom