Tejp, autoklav
Leverantör: PDC Healthcare - TimeMed
489-1312EA 210 SEK
489-1312 489-1311 489-0108
Tejp, autoklav
Steriliseringsindikatorer
Vit självhäftande kräppad tejp, för användning i autoklaver.
  • Ränder visas efter autoklavering 15 min vid +121 °C
  • Restfri borttagning från det autoklaverade föremålet
  • Latexfri
Autoclaved after 15 minutes of exposure at +121 °C.
Restfri borttagning från det autoklaverade föremålet.