Indikatortejp för sterilisering
Leverantör: Südpack Medical
489-0046EA 475 SEK
489-0046
Indikatortejp för sterilisering
Steriliseringsindikatorer
Tapes indicators by dry heat sterilisation.
Tejpet ändrar färg från vitt till svart efter 3,5 minuter vid 134 ° C.
Tejp för torrsterilisering ändrar färg från grönt till olika nyanser av brunt efter en period vid temperatur mellan 155 och 180 ° C.