Destillationsuppsats, Claisen
Leverantör: Lenz
201-3151EA 1850 SEK
201-3151 201-3153 271-3152 201-1068
Destillationsuppsats, Claisen
Destillationsutrustning Mellanstycke
DURAN®, borosilicate 3.3 glass.
Destillationsuppsats, Claisen, med NS 14/23-hylsa för destillationstermometer med 55 mm nedsänkningsdjup. Liebig-kylare med vatten- och vakuumanslutning.