Du sökte efter: Omrörarmagneter
111  results were found
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Rund, slät yta.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Särskilt effektiv för upplösning av fasta ämnen och blandning av fällningar på grund av ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-belagd, stark Alnico V-magnetkärna. Rund, slät yta. För användning i de minsta behållarna.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Stabil roteringsposition för optimal omrörningseffekt.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta med rundade kanter som ökar omröringseffekten, även vid låga hastigheter.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För behållare med något ojämn botten.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För behållare med något ojämn botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För omrörning i provrör, centrifugrör och mikrovialer. Vingarna kan också klippas till lämplig...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V magnetisk kärna. Jämn yta. För användning i behållare med något ojämn eller rund botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För användning i flaskor med rund botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Prisvärd, hög prestanda.
Artikel nummer : (442-0502)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Avsedda för omrörning i 10 mm standardkyvetter.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE covered, rare earth magnetic core. The magnetic core is made from a combination of samarium and cobalt. The stirrers will continue to func...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Mycket god centrering, litet format och hög turbulens även vid låga hastigheter. Skivdia...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Set Octahedral 1, PTFE täckt, 12 åttakantiga magnetiska omrörarstavar med mittring, i praktisk, transparent låda. Setet innehåller två o...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta med rundade kanter som ökar omröringseffekten även vid låga hastigheter. Prisvärd, hög pr...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom