Du sökte efter: Omrörningsstavar
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE med stålkärna.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Helgjuten PTFE.
Leverantör: Schott AG
Beskrivning: Very long glass rods made from Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: The fused quartz rods are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Artikel nummer : (441-0217)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Disposable stirring spatulas made from PS.
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (HACH177001)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Omrörningsstavar, Stirring rod, Glas, Längd: 150 mm, Diam.: 5 mm
UOM: 1 * 3 Items
Artikel nummer : (441-0099)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: För olika applikationer på labb.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (300-0517)
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: The hand paddle with holes is perfect for stirring and mixing liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (231-0074)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Omrörarstav med tillplattade ändar som bildar en platt paddel på 16×16 mm i ena änden och en triangulär paddel i den andra änden.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: AR-Glas® with fused ends.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: AR-Glas®. With fused ends.
Leverantör: Brand
Beskrivning: AR-Glas®. Glasröret är smält och förseglat i båda ändarna.
Sale
Artikel nummer : (442-4160)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Vit stav i ett stycke med platta ändar som bildar två små spatlar.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Assorted shapes for stirring and mixing.
Leverantör: Corning
Beskrivning: These PS stirrer are ideal for use in the dairy, environmental, microbiology and industry sectors. Colour: white.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Omrörningsstavar, Omrörarstav, med spateländar, PTFE, Längd: 250 mm, Diam.: 8 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom