Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (29)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Kranar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/68/18709668.jpg
Kranar med en kulventil styr flödet av vätskor och lågtrycksgaser i levererande system. De kan monteras genom normal- slippningar (NS hylsa-, kärnakopplingar) eller skruvgänga. Några levereras med slangkopplingar. Ihåliga krankikar kommer oftas med olika storlekar på borrhål. Högkvalitativa, läckagefria kranar möter vakuumapplikationer och kommer med slipningar i glas eller plast för att eliminera behovet av smörjning. I vårt sortiment ingår byrettkranar, ventilkranar. vakuumkranar, avtappningskranar, envägs-, tvåvägs och trevägskranar med krankik av teflon eller glas.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"98"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Media-contacting parts PP, PE and PTFE
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   HDPE, natural.
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   PP/PE, vit och röd, eller PVDF, genomskinlig
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   PP, Nalgene® med PTFE-kran, vit
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Polypropylene with PTFE plug.
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   DURAN®, borosilicate glass, with PTFE spindle
Artikel nummer : (NALG6421-0010)
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   PP, white.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   Made of PTFE.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa 