Slangventil, LaboPlast®
Leverantör: Bürkle
LaboPlast®
229-7430EA 140 SEK
229-7430 229-7431 229-0113 229-0112 229-7429 229-7423 229-7424 229-7432 229-7421 229-7422 229-7427 229-7428 229-0115 229-7425 229-7426 229-0114
Slangventil, LaboPlast®
Kranar
PP/PE, vit och röd, eller PVDF, genomskinlig.
  • PVDF, utmärkt kemikalieresistens, lämplig för användning med livsmedel
  • PP/PE för industriella applikationer
  • Högsta tryckbelastning 1 bar
Två- och trevägsventil, är idealisk för att reglera eller helt stoppa gas- och vätskeflöden. PVDF eller PP/PE är de material som föredras, framför allt i kemisk, biologisk, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Levereras med slangkopplingar för att säkra slangen ordentligt.