Du sökte efter: Proppar
Läckagesäkra proppar förseglar flaskor, kolvar, vialer och även rör. Proppar finns i olika material som t.ex. gummi, cellulosa, naturkork, polyetylen, silikon, glas och PTFE. Det finns proppar för NS-slipningar samp proppar med och utan hål.
Läckagesäkra proppar förseglar flaskor, kolvar, vialer och även rör. Proppar finns i olika material som t.ex. gummi, cellulosa, naturkork, polyetylen, silikon, glas och PTFE. Det finns proppar för NS-slipningar samp proppar med och utan hål.
115  results were found
SearchResultCount:"115"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Proppar för provrör Ø 12 till 16 mm, polyetylen, med tungor.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Smörjningsfri stängning, vilket hindrar NS-slipningar från att kärva. Med lutande tätningsflänsar runt om för bättre tätning och minskad risk för att ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These stoppers are made of cellulose and are used for microbiological samples and tissue cultures in test tubes or Erlenmeyer flasks.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Naturkork, A1-kvalitet.
Artikel nummer : (462-0585)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Sale
Artikel nummer : (217-0895)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stopper, cork
UOM: 1 * 20 Items
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Silikon, genomskinlig. Garanterar absolut ogenomtränglighet även om kanterna på rören eller glasen, metall- eller plastbehållarna som ska tätas är def...
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Garanterar absolut ogenomtränglighet, även om kanterna på rören eller glasen, metall- eller plastbehållarna som ska tätas är defekta. Kan punkteras oc...
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Proppliknande intryckbara lock och snäpplock med två lägen är gjorda av polyetylen för provrör med utvändig diameter på 12 eller 17 mm. Lock med två l...
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Propp, gummi, Grå/blå, Antal hål: 0, Diam, nedre: 46,0 mm, Diam, övre: 55,0 mm, Höjd: 51,0 mm
Sale
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 115
no targeter for Bottom