Propp, konisk, Iso-Versinic®
Leverantör: Saint-Gobain
VERN271014EA 1400 SEK
VERN271014
Propp, konisk, Iso-Versinic®
Fluoroelastomer Viton®. Utmärkt kemikalieresistens, även vid höga temperaturer.
  • Tål många syror och aggressiva kemikalier även i höga koncentrationer och vid höga temperaturer, särskilt klorväten, oljor och starka syror, aromatiska och klorerade lösningsmedel
  • Behändig förpackningsstorlek
  • Tål temperaturer från -20 till +200°C (upp till +300°C för korta perioder)