Smörjningsfri stängning, vilket hindrar NS-slipningar från att kärva. Med lutande tätningsflänsar runt om för bättre tätning och minskad risk för att propparna går sönder. Enkla att lossa. Med ergonomiskt grepp.
- PTFE, massiv
- Mycket god kemikalieresistens
- Gas-, vätske- och vakuumtät
- Tål temperaturer från –200 till +300 °C
Smörjningsfri stängning, vilket hindrar NS-slipningar från att kärva. Med lutande tätningsflänsar runt om för bättre tätning och minskad risk för att propparna går sönder. Enkla att lossa. Med ergonomiskt grepp.
- Mycket god kemikalieresistens
- Gas-, vätske- och vakuumtät
- Tål temperaturer från –200 till +300 °C