Du sökte efter: Strån
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (211-0229)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PVC. Skyddar cryoCanes under hantering och förvaring.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (479-6858)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PE hylsor för förvaring i flytande kväve och för att ge extra säkerhet vid frysning av farliga prover.
UOM: 1 * 15 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Frysstrån, Nalgene® CryoCane™, Colour code tabs, Vit
Artikel nummer : (479-0021)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Aluminium storage canes for six cryotubes of 1,2 or 1,8 ml. Four cryotubes of 3,6 ml or three cryotubes of 4,5 ml.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (479-3260)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Frysstrån, Nalgene® CryoSleeve™, Storage tube protection, 273 mm, PVC
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (SIMPT313)
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Frysstrån, Lagringsrör för Cryovial®-slangar, Aluminium, För: upp till fem rör på 1,2 eller 2 ml, Längd: 290 mm
UOM: 1 * 12 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom