Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Stöd
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/68/18989868.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Det perfekta underlägget för kolvar och andra glaskärl med rund botten. Komprimerad kork.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Made of natural cork
Leverantör:  Saint-Gobain
Benämning:   Kan användas för att få stabilt stöd för rundbottnade behållare. Vändbar. Antihalkfunktion, mjuk, stapelbar och lätt att rengöra. Gummi, svart.
Artikel nummer : (IKAA4448400)
Leverantör:  IKA
Benämning:   This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (214-1920)
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   Erbjuder säkert, halkfritt stöd för nästan alla rundkolvar. De koncentriska innerringarna stabiliserar kolven. Passar kolvstorlekar från 10 ml till 10...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (214-0195)
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Benämning:   Kolvstöd, Kork, För: 500 - 1000 ml, Ytterdiam.: 140 mm, Innerdiam., nedre: 90 mm, Höjd: 30 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (AZLOTWR038)
Leverantör:  SCILABWARE
Benämning:   This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Benämning:   Kolvstöd, Kork, För: 250 - 1000 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa