Du sökte efter: Hållare för kolvar
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Det perfekta underlägget för kolvar och andra glaskärl med rund botten. Komprimerad kork.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made of natural cork.
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Kan användas för att få stabilt stöd till rundbottnade behållare. Vändbar. Antihalkfunktion, mjuk, stapelbar och lätt att rengöra. Silikon, blå.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1800 mm height, for: flat flanges DN 200
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Kolvstöd, Kork, För: 2000 ml, Ytterdiam.: 170 mm, Innerdiam., nedre: 120 mm, Höjd: 30 mm
Leverantör: Corning
Beskrivning: PP-provrör, stöddynor av polyeterimid.
Artikel nummer : (IKAA4448400)
Leverantör: IKA
Beskrivning: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (AZLOTWR038)
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Kolvstöd, Kork, För: 250 - 1000 ml
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Holders made from PP for round bottom flasks.
Artikel nummer : (BELAF389500000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: PP
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (214-1920)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Erbjuder säkert, halkfritt stöd för nästan alla rundkolvar. De koncentriska innerringarna stabiliserar kolven. Passar kolvstorlekar från 10 ml till 10...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Blyring, överdragen med röd vinyl, hållare i rostfritt stål. Håller bägare och kolvar stadigt. Idealisk för användning i vattenbad eftersom vattnet ka...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom