Hållare, rundkolvar
Leverantör: Saint-Gobain
214-0148EA 615 SEK
214-0148 214-0149 214-0150
Hållare, rundkolvar
Stöd Hållare för kolvar
Kan användas för att få stabilt stöd till rundbottnade behållare. Vändbar. Antihalkfunktion, mjuk, stapelbar och lätt att rengöra. Silikon, blå.
  • God kemisk resistens
  • God värmeisolering och elektrisk isolering
  • Temperaturresistent från −60 till +200°C