Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Bänkpapper
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/72/18709672.jpg
VWR har bänkpapper som skyddar ytor och möjliggör enkel rengörning vid spill.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Högkvalitativt, jämnt, absorberande papper som snabbt absorberar vätskespill med ett tjockt, laminerat polyetylenlager som föhindrar läckage på arbets...
Artikel nummer : (631-1059)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Highly absorbent paper sheets for bench and surface protection.
UOM:  1 * 25 Items
Artikel nummer : (111-9200)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The reusable, environmentally friendly Lab Mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The lab ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Underlägg i keramiskt glas som skyddar ytor från behållare med hög temperatur, som smältdegel, avdunstningsskål, glasbehållare ...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   Benchkote Plus™ med baksida i polyetylen och extra tjockt absorberande lager. Absorption mer än 0,75 liter vatten per m2.
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   Absorberande papper med baksida i polyetylen, skyddar bänken mot spill, fläckar och korrosion. Kan förbrännas.
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   Protection sheets made from PTFE or FEP.
Artikel nummer : (KIMB7093)
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   [EN]KLEENEX PROTECT.SHEETS 37.5X50CM GRE 1 * 100 Items
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 35
  1  2  3  4  5  Nästa 