Du sökte efter: Svabbar
VWR har svabbar till provtagning, transport, rengörning eller medisinska procedyrer. Svabbarna levereras sterila och enkeltvis förpackade, med enkla eller dubbla spetsar. För ATP-validering finns särskilda svabbar.
VWR har svabbar till provtagning, transport, rengörning eller medisinska procedyrer. Svabbarna levereras sterila och enkeltvis förpackade, med enkla eller dubbla spetsar. För ATP-validering finns särskilda svabbar.
156  results were found
SearchResultCount:"156"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polyprop...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Liten topp i skumöverdragen bomull, VWR®, PU foam, Wood/foam, Längd: 171 mm, Huvudlängd: 20 mm, Topp, diameter: 6,5 mm, Handtaglängd: 152 mm, Handtagbredd: 2,5 mm, Total längd: 171,0 mm
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: En serie svabbar för provtagning- och transport av bakterieprover. Finns tillgängliga med olika applikatorer och transportmedia.
Sale
Artikel nummer : (710-0442)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Transportsvabbsystem med plastskaft och syntetisk spets, med Amies agargel.
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Hållbar svabb för allmänt bruk som är idealisk för användning med lösningsmedel som isopropanol.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Tillverkad i 100% polyester med mycket lång och fin tråd som är värmegjuten (termiskt bondad) på pinnen i polypropylen. Exponerade kanter förseglas fö...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Svabb för allmänt bruk med ett huvud av polyuretanskum med stängda porer erbjuder utmärkt hållbarhet och dämpning. Tillverkad av polyuretanskum med en...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Covered swabs, CleanTips®, Huvudlängd: 27 mm, Topp, diameter: 11,6 mm, Handtaglängd: 127 mm, Handtagbredd: 2,2 mm, Längd: 154 mm, Shaft/head: Wood/cotton
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Termiskt bunden svabb som är idealisk för applikationer som kräver hög absorptionsförmåga, låg partikelgenerering och enhetlig dispersion av lösningsm...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Sterile swabs are constructed from 100% medical grade spun polyester. These swabs are bonded securely to a PP shaft by an aqueous-based adhesive.
Leverantör: COPAN
Beskrivning: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Sale
Leverantör: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivning: Swabs in test tube, Amies liquid, Plast, Diam.: 12 mm, 140 mm
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Dual swabs with transport medium, Amies gel with charcoal, Lock, färg: Vit, Plastic/viscose
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 156
no targeter for Bottom