Du sökte efter: Behållare
VWR har slitstarka och hållbara behållare i plast med god kemisk resistens.
VWR har slitstarka och hållbara behållare i plast med god kemisk resistens.
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Artikel nummer : (ENTEE14-35-01-0215)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ENTEE92-01D-0215)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: LLDPE, genomskinlig, med lock. Prisvärd tunna med gradering. Med utskjutande kant (fläns). Väggtjocklek ca 2,4 mm. Tunna 216-0322 kan också användas s...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Cylindrical tank, Material: LDPE, Volym: 19 l, Ytterdiam×H: 280×380 mm
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Prisvärd tunna med gradering. Med utskjutande kant (fläns). Väggtjocklek ca 2,4 mm. LLDPE, genomskinlig med lock och tapp.
Sale
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Cylindrical tank, Material: PP, Volym: 57 l, Ytterdiam×H: 330×690 mm
Sale
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Rektangulär glasvanna med slipade kanter, Glas, 180×250×220 mm
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Aquarium tanks for a large range of applications. Made from clear soda glass.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom