Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Tejp
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/97/18989897.jpg
VWR har flera typer tejp som har goda klisteregenskaper och inte lämnar limrester. Tejp finns för speciella ytor och i olika färger och mönster för extra synlighet.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"83"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These multi-purpose vinyl tapes wound on a plastic core are ideal for use in cleanroom maintenance and support areas.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These tapes are made of polyethylene with a synthetic rubber adhesive.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These tapes with polyethylene backing and acrylic adhesive have low outgassing and good clean-peel properties. They are mostly used for color coding a...
Artikel nummer : (332362S)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Colour: white
UOM:  1 * 1 Rulle
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Leverantör:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivning:   Självhäftande Time Tape för alla ändamål. Går att skriva på med penna, blyertspenna eller permanent märkpenna. Finns i olika färger, två längder och f...
Artikel nummer : (291-0041)
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   PTFE-tejp för tätning av fogar och skruvgängor. Tjocklek: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Rulle
Leverantör:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivning:   Självhäftande Time Tape för alla ändamål. Går att skriva på med penna, blyertspenna eller permanent märkpenna. Finns i olika färger, 3 bredder.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 83
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Nästa