Vill du logga in igen?
Idag stänger vår kundtjänst kl.15:00 pga utbildning.
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "foerpackningstejp"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Leverantör:  3M
Benämning:   Virtually invisible when applied, an essential cellulose acetate tape for the office, home or laboratory. Ideal for paper repairs and sealing.
Artikel nummer : (MMMA369B3866)
Leverantör:  3M
Benämning:   Scotch® standard packing tape used for packaging light cardboard. The supporting material is made of bi-axially oriented polypropylene film is coated ...
UOM:  1 * 48 Rulle
Artikel nummer : (MMMA1900S50)
Leverantör:  3M
Benämning:   Duct tape 1900 made of polyethylene coated cloth scrim and synthetic rubber adhesive is the ideal choice for non-critical applications and also used ...
UOM:  1 * 1 Rulle
Leverantör:  3M
Benämning:   Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
Artikel nummer : (MMMA371T5066)
Leverantör:  3M
Benämning:   [EN]TAPE SCOTCH BOX SEALING 50MMX66M CLE 1 * 6 Rulle
UOM:  1 * 6 Rulle
Leverantör:  3M
Benämning:   Vidhäftande förpackningstejp, Bredd: 38 mm, Längd: 66 m, Brun
Leverantör:  3M
Benämning:   Applicering av 895 är enklast vid rumstemperatur. Väl applicerad, presterar 895 bra inom det normala temperaturområde som förpackade produkter vanlige...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa