Immunostickor, Nunc-Immuno™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™
391-8283EA 19425 SEK
391-8283
Immunostickor, Nunc-Immuno™
Rör Immunologirör
PP rör och pinne, PS-omrörare. Utvecklad för ELISA- och RIA-tester i fält.
  • Gives reliable, semi-quantitative results with built-in negative control
  • Hydrophilic MaxiSorp™ paddle surface
  • PP tube for minimal adsorption of assay components
Omrörarens ytarea: 5,2 cm²
Yttre L×B (inklusive lock): 49×12 mm