Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Indikatorpapper
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
Indikatorpapper för påvisning av specifika element (t.ex. för påvisning av oxidationsmedel) eller fler element på samma gång (t.ex. för påvisning av svavel och svavelväte).
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Testremsor med ett speciellt färgämne kovalent bundet till pappret som sedan fästs på plastremsor.
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Indikatorpapper som levereras på en 4,8 m rulle (utom 1.09525.0003, levereras som pappersremsor) består av ett högkvalitativt filterpapper impregnerat...
Artikel nummer : (1.09511.0003)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM:  1 * 3 Rulle
Artikel nummer : (1.09512.0003)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM:  1 * 3 Rulle
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination due to the four different colour blocks for each pH-value
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound to the reagent paper and then adhered to plastic strips.
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   These Duo indicator papers show two different colours for each pH-value.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 38
  1  2  3  4  5  Nästa 