Du sökte efter: Indikatorpapper
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.09511.0003)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 Rulle
Artikel nummer : (1.09512.0003)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 Rulle
Artikel nummer : (85869.150)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Indikatorpapper, Bly (II) acetat testpapper, Plastic bottle
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (85875.150)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Indikatorpapper, Kvicksilverbromid testpapper
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (87943.150)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Indikatorpapper, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
UOM: 1 * 50 Tests
Artikel nummer : (310112H)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (87954.150)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Indikatorpapper, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
UOM: 1 * 50 Tests
Artikel nummer : (87942.150)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Indikatorpapper, Starch potassium iodate paper Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM: 1 * 50 Tests
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Artikel nummer : (129-2643)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
UOM: 1 * 125 Items
Artikel nummer : (711-1991)
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Artikel nummer : (HACH2537733)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Cytiva offers a range of pH indicator and test papers to meet specific needs. These high-quality products combine ease-of-use with unsurpassed accurac...
Artikel nummer : (GERB5600)
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivning: Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
UOM: 1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom