VWR®, Dial Thermometers
Leverantör: VWR
VWR®
620-0868EA 175 SEK
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, Dial Thermometers
Termometrar Analogue Thermometers
Dessa termometrar är anpassade för applikationer inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, bearbetning och lagring av livsmedel och drycker, läkemedels- och utbildningsanvändning.
  • Snabb och noggrann
  • Lättavläst instrument
  • Lämpligt alternativ till kvicksilvertermometrar
Immersion depth: Minimum immersion is 50 mm (2") in liquids or 100 mm (4") in gases.
Givare i rostfritt stål.
Leveransinformation: De 125 mm långa stavtermometrarna har ett skyddsfodral för givaren med en fickklämma. De 200 mm långa stavtermometrarna har en bägarklämma.