VWR®, Termometer för blodbankar
Leverantör: VWR
VWR®
620-0892EA 505 SEK
620-0892
VWR®, Termometer för blodbankar
Termometrar Analogue Thermometers
Den här termometern har utformats för att indikera kritiskt temperaturintervall. Det kritiska temperaturintervallet från 4 till 6 °C är markerat med pilar.
  • Total immersion
  • Individual serial numbers
  • PTFE coating helps prevent liquid and glass contamination
Den här termometern har utformats för att indikera kritiskt temperaturintervall. Det kritiska temperaturintervallet från 4 till 6 °C är markerat med pilar.
  • Total nedsänkning
  • Individuellt serienummer
  • PTFE-överdragen för att undvika vätske- och glaskontaminering
Red spirit.