Förstoringsglas, för termometer
620-0777EA 390 SEK
VWRI620-0777
Förstoringsglas, för termometer
Ett enkelt och rejält tillbehör för alla lab eller projekt där små indelningar läses och noggrannhet är viktigt. Finskaliga termometrar är lättare än någonsin att läsa av med detta förstoringsglas.
  • Säker montering på alla termometrar med en ytterdiameter på 6,0-7,0 mm
  • Förstoringsglas med stor precision utesluter distortion och avläsningsfel
  • Markeringarna är nästan 3 gånger större än faktisk storlek
Suitable for any application, where fine divisions are read and accuracy counts.