Du sökte efter: Plattor för kolorimetri
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Platta för kolorimetri, Flytglas , Genomskinlig, B×D×H: 130×160×6 mm, Antal brunnar: 24, Hålstorlek: Ø×H: 20/22×2 mm
Artikel nummer : (631-0833)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-9132)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-9143)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivning: Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Artikel nummer : (BRND473500)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Platta för kolorimetri, Kalk-soda-silikatglas, Klar, B×D×H: 130×100×6 mm, Antal brunnar: 12, Hålstorlek: Ø: 20 - 22 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MARI1800002)
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Platta för kolorimetri, Glas, B×D×H: 89×57×4,5 mm, Antal brunnar: 12, Hålstorlek: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM: 1 * 12 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom