Du sökte efter: Tänger
Degeltänger, bägartänger, provrörshållare med hög kemisk resistens och temperaturbeständighet.
Degeltänger, bägartänger, provrörshållare med hög kemisk resistens och temperaturbeständighet.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (USBE4110)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: NABERTHERM GMBH
Beskrivning: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Artikel nummer : (RSGA043.290)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Artikel nummer : (231-0635)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOCH2281)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOCH2282)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (RSGA80.043.330)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ENTEC40-0315)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: ETFE, white.
UOM: 1 * 4 Items
Artikel nummer : (231-4145)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Rostfritt ¹⁸/₁₀-stål, antimagnetiskt. För enkel, säker hantering av bägare och liknande behållare. Greppdelen har en beläggning av keramiska fibrer so...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: Stainless steel, electro-polished.
Artikel nummer : (RSGA043.230)
Leverantör: RSG
Beskrivning: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOCH2283)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål ¹⁸/₁₀, antimagnetiskt och elektropolerat. För enkel och säker hantering av deglar tillverkade av en mängd olika material.
Artikel nummer : (241-0262)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Test tube holder with finger grip, made from stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom