Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
knivar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Sortera efter:
Artikel nummer : (BURK0006-9506)
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Benämning:   [EN]CUTTER-TUBING 1 * 1 Items
Artikel nummer : (18-1112-46)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SGE a Trajan company
Benämning:   Cutter for steel tubing.
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Artikel nummer : (590-0850)
Leverantör:  SCAT Europe
Benämning:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  CAMAG
Benämning:   Instrumentet för precisions skärning av TLC/HPTLC-plattor. SmartCut kan skära genom glasplattor med en tjocklek upp till 3 mm utan att skada det känsl...
Artikel nummer : (HYPE60182-510)
Leverantör:  THERMO SCIENTIFIC
Benämning:   Tubing cutter cuts 1/8" stainless steel tubing.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 20
  1  2  3  Nästa