Du sökte efter: Transfermembran
En överföringsmembran eller transfermembran använder sig av kapillärkraft för att separera DNA, RNA eller proteinfragment för detektering. Används transfermembranen på korrekt sätt med de geler and buffertar som krävs för blottingstekniken kan man återanvända samma membran för multipla strippnings- reprobing- och hybridiseringscykler.  De högbindande membraner finns som skivor, ark, och rullar med olika porstorlekar och laddningar anpassat till alla blottingstekniker i molekylärbiologi och genetisk forskning.
En överföringsmembran eller transfermembran använder sig av kapillärkraft för att separera DNA, RNA eller proteinfragment för detektering. Används transfermembranen på korrekt sätt med de geler and buffertar som krävs för blottingstekniken kan man återanvända samma membran för multipla strippnings- reprobing- och hybridiseringscykler. De högbindande membraner finns som skivor, ark, och rullar med olika porstorlekar och laddningar anpassat till alla blottingstekniker i molekylärbiologi och genetisk forskning.
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Naturligt hydrofob PVDF, idealisk för en mängd olika tillämpningar inom proteinanalys. FluoroTrans®-mediefamiljen är vita, mikroporösa fastfasstöd som...
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Biodyne® transfermembran har hög känslighet och lågt bakgrundsbrus för förbättrad detektion och upplösning. De är idealiska för detektion av nukleinsy...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Transfer membranes made of high quality PVDF, which provides high binding capacity for proteins and nucleic acids.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Nitrocellulose membranes are a popular matrix used in protein blotting because of their high protein-binding affinity, compatibility with a variety of...
Leverantör: OWL SCIENTIFIC
Beskrivning: Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Artikel nummer : (PIER77016)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting a...
UOM: 1 * 25 Items
Artikel nummer : (PIER77015)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detec...
UOM: 1 * 25 Items
Artikel nummer : (732-3031)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Transfermembran, BioTrace™, Nitrocellulose transfer membranes, roll, pore size 0,2 µm, 300×3000 mm
UOM: 1 * 1 Rulle
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Nytran® SuPerCharge (SPC) nylonmembran har en mycket hög positiv laddning och en högre nylondensitet per enhetsområde. Finns cirkelformade eller som a...
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Nytran® Nylon-membranet (Nytran® N) är idealiskt för tillämpningar som kräver en lägre laddning. Det är utformat för Southern- och Northern-blotteknik...
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding....
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Protran®-membranen tillverkas av 100% ren nitrocellulosa för att ge högsta möjliga bindningskapacitet. De är kompatibla med en mängd olika detektionsm...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose blotting membranes provide excellent sensitivity, resolution and low background in fluorescence Western blot...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham™ Hybond™-N+ är ett positivt laddat nylonmembran med en bindningskapacitet för nukleinsyror på upp till 600 µg/cm² och rekommenderas för använ...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham™ Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with ...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham™ Hybond™ P 0,45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom