Vill du logga in igen?
Skål
Leverantör: Kartell
Kartell
PVC, vit.
  • Med tjocka väggar, krossäker
  • Tål upp till 70 °C
  • Slät yta för enkel rengöring
Med räfflad undersida. Mycket flexibel, passar för många olika applikationer. Den räfflade undersidan gör skålen idealisk för användning vid framkallning.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
B×D×H, utv B×D×H, inv Förp. VWR art.nr Antal
245×195×50 mm 200×150×45 mm 1 216-2010
305×250×60 mm 250×200×60 mm 1 216-2011
385×325×75 mm 320×260×70 mm 1 216-2012
420×375×85 mm 350×300×80 mm 1 216-2013
505×405×95 mm 430×330×90 mm 1 216-2014
600×495×100 mm 520×420×90 mm 1 216-2020
635×515×190 mm 540×420×180 mm 1 216-2030
765×620×110 mm 675×530×100 mm 1 216-2025
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal